Print…
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470142-1G OR470142-1KG
APOSOR470142-1GEA 0 EUR
APOSOR470142-1G APOSOR470142-1KG
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Fórmula: C₇H₁₆O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060887
Número CAS: 594-83-2
UN: 1987
ADR: 3,III