Print…
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470139-5G OR470139-1G
APOSOR470139-5GEA 712 EUR
APOSOR470139-5G APOSOR470139-1G
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄S
Peso Molecular: 228.265 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18071000
Número CAS: 1256633-15-4