5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470129-1G
OR470129-5G
APOSOR470129-1GEA
205
EUR
APOSOR470129-1G
APOSOR470129-5G
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Fórmula:
C₉H₁₂BrN₃Si Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16660032 Número CAS: 875781-41-2 |