Print…
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-tert-Butyl 2-ethyl 3-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
OR470125-1G OR470125-5G
APOSOR470125-1GEA 148 EUR
APOSOR470125-1G APOSOR470125-5G
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₂₁NO₅
Peso Molecular: 271.31 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16883080
Número CAS: 1245782-62-0