Print…
(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470098-1G OR470098-5G
APOSOR470098-1GEA 306 EUR
APOSOR470098-1G APOSOR470098-5G
(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
Fórmula: C₉H₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02600649
Número CAS: 29936-86-5