Print…
3-(3-Nitrophenoxy)propylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(3-Nitrophenoxy)propan-1-amine
OR470096-1G OR470096-5G
APOSOR470096-1GEA 361 EUR
APOSOR470096-1G APOSOR470096-5G
3-(3-Nitrophenoxy)propylamine
3-(3-Nitrophenoxy)propylamine
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₃
Peso Molecular: 196.203 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12818946
Número CAS: 116753-51-6