Print…
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470074-1G OR470074-5G OR470074-250MG
APOSOR470074-1GEA 463 EUR
APOSOR470074-1G APOSOR470074-5G APOSOR470074-250MG
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₇N₃O₂
Peso Molecular: 235.282 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12869794
Número CAS: 835879-06-6