Print…
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470068-1G OR470068-5G
APOSOR470068-1GEA 256 EUR
APOSOR470068-1G APOSOR470068-5G
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13191618
Número CAS: 1197193-20-6