Print…
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470064-1G OR470064-5G
APOSOR470064-1GEA 256 EUR
APOSOR470064-1G APOSOR470064-5G
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₅BrN₂O₂
Peso Molecular: 299.164 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110915
Número CAS: 1131622-55-3