Print…
3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470062-1G OR470062-5G
APOSOR470062-1GEA 256 EUR
APOSOR470062-1G APOSOR470062-5G
3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110874
Número CAS: 1131615-12-7