Print…
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Piperidylacetic Acid Hydrochloride
OR470052-1G OR470052-5G
APOSOR470052-1GEA 154 EUR
APOSOR470052-1G APOSOR470052-5G
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Ponto de Fusão: 183…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061346
Número CAS: 19615-30-6
UN: 1759
ADR: 8,III