Print…
2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470043-25G OR470043-5G
APOSOR470043-25GEA 713 EUR
APOSOR470043-25G APOSOR470043-5G
2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12198896
Número CAS: 925920-70-3