4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470019-1G
OR470019-5G
APOSOR470019-1GEA
203
EUR
APOSOR470019-1G
APOSOR470019-5G
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
Fórmula:
C₁₂H₁₇NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00796616 Número CAS: 75749-00-7 |