Print…
cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470016-1G OR470016-5G
APOSOR470016-1GEA 194 EUR
APOSOR470016-1G APOSOR470016-5G
cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₄N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21364418
Número CAS: 1234805-59-4