Print…
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470001-1G OR470001-5G
APOSOR470001-1GEA 316 EUR
APOSOR470001-1G APOSOR470001-5G
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₅N₃O₄S
Peso Molecular: 285.32 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10565655
Número CAS: 1095010-42-6