Print…
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46766-1G OR46766-250MG
APOSOR46766-1GEA 0 EUR
APOSOR46766-1G APOSOR46766-250MG
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
Fórmula: C₈H₇BrN₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24570261
Número CAS: 28493-02-9