Print…
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46761-1G OR46761-250MG
APOSOR46761-1GEA 250 EUR
APOSOR46761-1G APOSOR46761-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fórmula: C₉H₁₀BrClN₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30497988
Número CAS: 2060040-98-2