Print…
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46760-1G OR46760-250MG
APOSOR46760-1GEA 0 EUR
APOSOR46760-1G APOSOR46760-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Fórmula: C₉H₁₁BrN₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30487814
Número CAS: 2044713-81-5