Print…
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46755-1G OR46755-250MG
APOSOR46755-1GEA 157 EUR
APOSOR46755-1G APOSOR46755-250MG
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Fórmula: C₉H₈N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19599987
Número CAS: 101045-94-7