Print…
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46745-1G OR46745-250MG
APOSOR46745-1GEA 157 EUR
APOSOR46745-1G APOSOR46745-250MG
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
Fórmula: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32066842
Número CAS: 501659-26-3