Print…
L-Tryptophan benzyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46743-1G OR46743-5G
APOSOR46743-1GEA 50.9 EUR
APOSOR46743-1G APOSOR46743-5G
L-Tryptophan benzyl ester
L-Tryptophan benzyl ester
Fórmula: C₁₈H₁₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683457
Número CAS: 4299-69-8