Print…
Cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46719-1G OR46719-250MG OR46719-500MG OR46719-2.5G
APOSOR46719-1GEA 362 EUR
APOSOR46719-1G APOSOR46719-250MG APOSOR46719-500MG APOSOR46719-2.5G
Cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08752286
Número CAS: 68284-02-6