2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46682-1G
OR46682-250MG
OR46682-500MG
OR46682-2.5G
APOSOR46682-1GEA
497
EUR
APOSOR46682-1G
APOSOR46682-250MG
APOSOR46682-500MG
APOSOR46682-2.5G
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Fórmula:
C₈H₇ClO₃S Peso Molecular: 218.657 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12025162 Número CAS: 49639-13-6 |