Print…
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46669-50MG OR46669-250MG OR46669-500MG OR46669-5G
APOSOR46669-50MGEA 102 EUR
APOSOR46669-50MG APOSOR46669-250MG APOSOR46669-500MG APOSOR46669-5G
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13174154
Número CAS: 227328-16-7