Print…
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46663-1G OR46663-50MG OR46663-250MG OR46663-500MG OR46663-5G
APOSOR46663-1GEA 1040 EUR
APOSOR46663-1G APOSOR46663-50MG APOSOR46663-250MG APOSOR46663-500MG APOSOR46663-5G
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Peso Molecular: 130.142 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09833495
Número CAS: 142148-13-8