Print…
Cyclooctanecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46637-1G OR46637-250MG OR46637-500MG
APOSOR46637-1GEA 452 EUR
APOSOR46637-1G APOSOR46637-250MG APOSOR46637-500MG
Cyclooctanecarbaldehyde
Cyclooctanecarbaldehyde
Fórmula: C₉H₁₆O
Peso Molecular: 140.223 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001747
Número CAS: 6688-11-5