Print…
2-[(Methylamino)methylene]propanedinitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46633-1G OR46633-250MG OR46633-500MG OR46633-2.5G
APOSOR46633-1GEA 517 EUR
APOSOR46633-1G APOSOR46633-250MG APOSOR46633-500MG APOSOR46633-2.5G
2-[(Methylamino)methylene]propanedinitrile
2-[(Methylamino)methylene]propanedinitrile
Fórmula: C₅H₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19217238
Número CAS: 79080-32-3