Print…
3-Methylenecyclobutanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46630-1G OR46630-100MG OR46630-250MG OR46630-500MG OR46630-2.5G OR46630-5G
APOSOR46630-1GEA 470 EUR
APOSOR46630-1G APOSOR46630-100MG APOSOR46630-250MG APOSOR46630-500MG APOSOR46630-2.5G APOSOR46630-5G
3-Methylenecyclobutanamine hydrochloride
3-Methylenecyclobutanamine hydrochloride
Fórmula: C₅H₉N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26404481
Número CAS: 136137-55-8