Print…
1-Ethyl-1H-imidazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46627-1G OR46627-100MG OR46627-250MG OR46627-500MG
APOSOR46627-1GEA 2430 EUR
APOSOR46627-1G APOSOR46627-100MG APOSOR46627-250MG APOSOR46627-500MG
1-Ethyl-1H-imidazol-5-amine
1-Ethyl-1H-imidazol-5-amine
Fórmula: C₅H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19205887
Número CAS: 99979-67-6