Print…
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46616-1G OR46616-250MG OR46616-5G
APOSOR46616-1GEA 92.8 EUR
APOSOR46616-1G APOSOR46616-250MG APOSOR46616-5G
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₅BrClNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18390303
Número CAS: 1261499-12-0