Print…
2-Bromo-6-isopropylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-2-isopropylphenol
OR46615-1G OR46615-250MG OR46615-5G
APOSOR46615-1GEA 719 EUR
APOSOR46615-1G APOSOR46615-250MG APOSOR46615-5G
2-Bromo-6-isopropylphenol
2-Bromo-6-isopropylphenol
Fórmula: C₉H₁₁BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16997221
Número CAS: 129976-32-5