Print…
Pyridine-3-sulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46603-1G OR46603-5G
APOSOR46603-1GEA 0 EUR
APOSOR46603-1G APOSOR46603-5G
Pyridine-3-sulphonamide 98%
Pyridine-3-sulphonamide
Fórmula: C₅H₆N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690712
Número CAS: 2922-45-4