Print…
N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate hydrochloride, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylpropane-1,3-diamine hydrochloride, tert-Butyl (3-aminoprop-1-yl)methylcarbamate hydrochloride
OR46601-1G OR46601-5G
APOSOR46601-1GEA 85.7 EUR
APOSOR46601-1G APOSOR46601-5G
N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride 97%
N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride
Fórmula: C₉H₂₀N₂O₂·ClH
Ponto de Fusão: 138…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04973126
Número CAS: 1188263-67-3