Print…
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46588-5G OR46588-1G
APOSOR46588-5GEA 81.2 EUR
APOSOR46588-5G APOSOR46588-1G
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₇BrO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD14155650
Número CAS: 170355-38-1