Print…
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46581-1G OR46581-5G
APOSOR46581-1GEA 306 EUR
APOSOR46581-1G APOSOR46581-5G
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20926232
Número CAS: 23503-68-6