Print…
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3,4-Dihydro-2H-pyran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-pyran
OR46579-1G OR46579-250MG
APOSOR46579-1GEA 448 EUR
APOSOR46579-1G APOSOR46579-250MG
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₉BO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13195758
Número CAS: 1046811-99-7