Print…
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Bromo-2-iodophenyl)methanol
OR46556-1G OR46556-250MG OR46556-5G
APOSOR46556-1GEA 27.7 EUR
APOSOR46556-1G APOSOR46556-250MG APOSOR46556-5G
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09745850
Número CAS: 199786-58-8