Print…
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-nitrobenzene, 3-Bromo-5-(bromomethyl)nitrobenzene
OR46553-1G OR46553-250MG OR46553-5G
APOSOR46553-1GEA 325 EUR
APOSOR46553-1G APOSOR46553-250MG APOSOR46553-5G
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅Br₂NO₂
Peso Molecular: 294.928 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11040230
Número CAS: 139194-80-2
UN: 3261
ADR: 8 II