Print…
3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-cyanobenzene-1,2-diamine, 3-Bromo-5-cyanophenylene-1,2-diamine
OR46540-1G OR46540-250MG OR46540-5G
APOSOR46540-1GEA 207 EUR
APOSOR46540-1G APOSOR46540-250MG APOSOR46540-5G
3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile 95%
3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile
Fórmula: C₇H₆BrN₃
Peso Molecular: 212.047 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22628913
Número CAS: 1417371-78-8