Print…
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromo-5-iodophenyl)methanol
OR46537-1G OR46537-250MG
APOSOR46537-1GEA 145 EUR
APOSOR46537-1G APOSOR46537-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrIO
Ponto de Fusão: 120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09745849
Número CAS: 188813-08-3