Print…
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Methoxycarbonyl)phenacyl bromide, Methyl 4-(2-bromoacetyl)benzoate, 2-Bromo-4'-(methoxycarbonyl)acetophenone
OR46535-1G OR46535-250MG
APOSOR46535-1GEA 72.5 EUR
APOSOR46535-1G APOSOR46535-250MG
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Fórmula: C₁₀H₉BrO₃
Peso Molecular: 257.081 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08062347
Número CAS: 56893-25-5