Print…
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4649-1G OR4649-500MG
APOSOR4649-1GEA 98.6 EUR
APOSOR4649-1G APOSOR4649-500MG
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected, Grau técnico
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected
Fórmula: C₁₃H₁₆ClNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664659
Número CAS: 287953-54-2
UN: 1759
ADR: 8,III