Print…
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-1,4-diazine hydrobromide
OR46239-1G OR46239-5G
APOSOR46239-1GEA 205 EUR
APOSOR46239-1G APOSOR46239-5G
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide
Fórmula: C₅H₅BrN₂·BrH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23105761
Número CAS: 1421789-94-7