Print…
3-Chloro-5-iodoanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-5-iodophenyl methyl ether, 1-Chloro-3-iodo-5-methoxybenzene
OR46237-1G OR46237-250MG
APOSOR46237-1GEA 343 EUR
APOSOR46237-1G APOSOR46237-250MG
3-Chloro-5-iodoanisole
3-Chloro-5-iodoanisole
Fórmula: C₇H₆ClIO
Ponto de ebulição: 87…89 °C (1,5 mm Hg)
Densidade: 1,8961 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393318
Número CAS: 861800-86-4