Print…
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46142-1G OR46142-250MG
APOSOR46142-1GEA 640 EUR
APOSOR46142-1G APOSOR46142-250MG
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate
Fórmula: C₉H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01067661
Número CAS: 3775-05-1