Print…
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46121-1G OR46121-250MG
APOSOR46121-1GEA 575 EUR
APOSOR46121-1G APOSOR46121-250MG
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Fórmula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11501213
Número CAS: 1086398-12-0