Print…
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carboxaldehyde, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinaldehyde
OR46106-1G OR46106-5G
APOSOR46106-1GEA 126 EUR
APOSOR46106-1G APOSOR46106-5G
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06659508
Número CAS: 1073354-14-9