Print…
6-Azaindole-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46105-250MG OR46105-1G
APOSOR46105-250MGEA 54.1 EUR
APOSOR46105-250MG APOSOR46105-1G
6-Azaindole-2-carboxylic acid
6-Azaindole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11506121
Número CAS: 24334-20-1