Print…
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46091-1G OR46091-5G
APOSOR46091-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46091-1G APOSOR46091-5G
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
2,4-Dibromobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Br₂O
Ponto de Fusão: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185489
Número CAS: 5629-98-1