Print…
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-5-iodoaniline, tert-Butyl (2-bromo-5-iodophenyl)carbamate
OR46082-1G OR46082-250MG OR46082-5G
APOSOR46082-1GEA 209 EUR
APOSOR46082-1G APOSOR46082-250MG APOSOR46082-5G
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Fórmula: C₁₁H₁₃BrINO₂
Ponto de Fusão: 127…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD23704427
Número CAS: 221876-99-9